SAB4300083
Anti-phospho-GRIN1 (pSer896) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-NMDA1 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR1 antibody produced in rabbit, Anti-NR1 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1 antibody produced in rabbit
546,00 $
About This Item
546,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~120 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(R-R-SP-S-K)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer896)
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable