SAB4300082
Anti-phospho-PLCG1 (pTyr783) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PLC-II antibody produced in rabbit, Anti-PLC1 antibody produced in rabbit, Anti-PLC148 antibody produced in rabbit, Anti-PLCgamma1 antibody produced in rabbit, Anti-phospholipase C, gamma 1 antibody produced in rabbit
728,00 $
About This Item
728,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~155 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(G-F-YP-V-E)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr783)
Informations sur le gène
human ... PLCG1(5335)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable