SAB4300079
Anti-phospho-TP53 (pSer315) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FLJ92943 antibody produced in rabbit, Anti-LFS1 antibody produced in rabbit, Anti-TRP53 antibody produced in rabbit, Anti-p53 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p53 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~53 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(S-S-SP-P-Q)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer315)
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
p53 regulates gene expression, cell cycle control and functions as a tumor suppressor. Inactivation of p53 is closely tied to cancer development.