SAB4300060
Anti-phospho-PRKD1 (pSer738) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-PKC-MU antibody produced in rabbit, Anti-PKCM antibody produced in rabbit, Anti-PKD antibody produced in rabbit, Anti-PRKCM antibody produced in rabbit, Anti-protein kinase D1 antibody produced in rabbit
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~115 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Séquence immunogène
(E-K-SP-F-R)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer738)
Informations sur le gène
human ... PRKD1(5587)
Catégories apparentées
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Description de la cible
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable