SAB4200817
Anti- Proteus vulgaris antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
IgG fraction of antiserum
Clone
polyclonal
Description
Research area: Microbiome
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~70 kDa
Espèces réactives
Proteus vulgaris
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1:20,000-1:40,000 using Proteus vulgaris LPS.
indirect ELISA: 1:20,000-1:40,000 using dead Proteus vulgaris bacteria for coating.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable