SAB4200773
Anti-Pentraxin 3 antibody, Mouse monoclonal
clone PTX3-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Pentaxin-related protein PTX3, TNF alpha-induced protein 5, TSG-14, Tumor necrosis factor alpha-induced protein 5, Tumor necrosis factor-inducible gene 14 protein
680,00 $
About This Item
680,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PTX3-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~47 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using purified recombinant human Pentraxin 3 protein
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg/test using lysate of HEK-293T cells over-expressing human Pentraxin 3
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PTX3(5806)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable