SAB4200728
Anti-Chromogranin-A antibody, Mouse monoclonal
clone CHGA(419), purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CHGA, Anti-CgA, Anti-Pituitary secretory protein I, Anti-SP-1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CHGA(419), monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~50 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 10-20 μg/mL using human embryonic kidney 293T cell extract
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded Human Stomach sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHGA(1113)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable