SAB4200705
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
monoclonal, N52
Synonyme(s) :
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
654,00 $
About This Item
654,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Neurofilament 200 (Phos and Non-Phos) antibody, Mouse monoclonal, clone N52, purified from hybridoma cell culture
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
N52, monoclonal
Poids mol.
~200 kDa
Espèces réactives
mouse, pig, feline, rat, monkey, bovine, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using human neuroblastoma SH-SY5Y cell line fresh lysate
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human Cerebellum sections
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
pig ... NEFH(100156492)
Description générale
Spécificité
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable