SAB4200698
Anti-MR-Pro ADM antibody, Mouse monoclonal
clone 2E12E6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Midregional proadrenomedullin
904,00 $
About This Item
904,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2E12E6, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 5 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.25-0.5 μg/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92).
indirect ELISA: 30-60 ng/mL using human recombinant peptide of MR-Pro ADM (amino acid 45-92) for coating.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADM (133)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable