SAB4200672
Monoclonal Anti-CDH13 antibody produced in mouse
clone CAD-5, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CDHH, Anti-Cadherin 13, Anti-P105
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CAD-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human heart sections
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CDH13(1012)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable