SAB4200658
Monoclonal Anti-EPS8 antibody produced in mouse
clone EPS8-2, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
DFNB102, epidermal growth factor receptor pathway substrate 8
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
EPS8-2
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 10-20 μg/test using using A549 cells.
immunoblotting: 2.5-5 μg/mL using using whole extracts of HepG2 cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using whole extracts of A549 cells.
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EPS8(2059)
Description générale
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
- flow cytometry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable