SAB4200654
Monoclonal Anti-CHD1 antibody produced in rat
clone 2F11H5, purified from hybridoma cell culture
513,00 $
About This Item
513,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2F11H5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using using HeLa cells
immunofluorescence: 20 μg/mL using using human HeLa cells.
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHD1(1105)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence
- flow cytometry
- immunoblotting
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable