SAB4200638
Monoclonal Anti−phospho−RNA polymerase II CTD (pSer5) antibody produced in rat
clone 1H4B6, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
CCFDN, CTD (carboxy−terminal domain, RNA polymerase II, polypeptide A) phosphatase, CTD of POLR2A, FCP1, POLR2, POLRA, RNA polymerase II subunit A C-terminal domain phosphatase, RPB1, RPBh1, RPO2, RPOL2, RpIILS, TFIIF-associating CTD phosphatase 1, hRPB221, hsRPB1, phosphatase of, subunit 1, polymerase (RNA) II (DNA directed) polypeptide A 220kDa (POLR2A), serine phosphatase FCP1a, subunit 1CTDP1, transcription factor IIF-associating CTD phosphatase 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H4B6, monoclonal
Poids mol.
~250 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse, monkey, canine
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1 μg/mL using whole extracts of HeLa cells.
immunofluorescence: 4-8 μg/mL using using HeLa cells.
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer5)
Informations sur le gène
human ... POLR2A(5430)
mouse ... Polr2a(20020)
rat ... Polr2a(363633)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable