SAB4200615
Monoclonal Anti-WDR49 antibody produced in mouse
~1.0 mg/mL, clone W49.1, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-WD repeat-containing protein 49, Anti-WDR49
About This Item
Source biologique
mouse
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
W49.1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 5-10 μg/test using Jurkat cells
immunoblotting: 20 μg/mL using total cell extracts of HEK-293T cells overexpressing WDR49
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using HeLa cells
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... WDR49(151790)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable