SAB4200611
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CBF5, Anti-CBF5 homolog, Anti-DKC, Anti-H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, Anti-NAP57, Anti-NOLA4, Anti-XAP101, Anti-cbf5p homolog, Anti-dyskeratosis congenita 1, Anti-dyskerin, Anti-nopp140-associated protein of 57 kDa, Anti-nucleolar protein family A member 4, Anti-snoRNP protein DKC1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~57 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse Hepa1-6 cells or nuclear extract of HeLa cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DKC1(1736)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable