SAB4200585
Anti-ERGIC-53 antibody, Mouse monoclonal
clone ERGIC-3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-ER-Golgi intermediate compartment 53 kDa protein, Monoclonal Anti-ERGIC-53 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-ERGIC53, Monoclonal Anti-F5F8D, Monoclonal Anti-Gp58, Monoclonal Anti-Intracellular mannose-specific lectin MR60, Monoclonal Anti-LMAN1, Monoclonal Anti-Lectin mannose-binding 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
ERGIC-3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~58 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable