SAB4200576
Anti-COX2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~75 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using RAW-264.7 cells stimulated with LPS
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of RAW-264.7 cells stimulated with LPS, and of HEK-293T cells overexpressing human COX2
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COX2(5743)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable