SAB4200571
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE), Mouse monoclonal
clone NSE-P1, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Anti-NSE, Anti-Neural enolase, Anti-gamma-enolase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
NSE-P1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~47 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using NTERA-2 (NT2/D1) total cell extracts.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENO2(2026)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunofluorescence staining
- immunocytochemistry
- immunofluorescence microscopy
- immunoblotting
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunohistochemistry
Immunocytochemistry (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable