SAB4200566
Anti-KHSRP antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-FBP2, Anti-FUBP2, Anti-KH-type splicing regulatory protein, Anti-KSRP, Anti-MGC99676
565,00 $
About This Item
565,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~82 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human HEK-293T cells
western blot: 0.25-0.50 μg/mL using whole extracts of mouse NIH-3T3 cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KHSRP(8570)
mouse ... Khsrp(16549)
rat ... Khsrp(171137)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable