SAB4200497
Anti-THY1 antibody, Mouse monoclonal
clone TH350, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-CD90, Anti-CDw90, Anti-FLJ33325, Anti-Thy-1 T-cell antigen, Anti-Thy-1 antigen, Anti-Thy-1 cell surface antigen, Anti-thy-1 membrane glycoprotein, Monoclonal Anti-THY1 antibody produced in mouse
614,00 $
About This Item
614,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TH350, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~27 kDa
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: 20-40 μg/test using A549 cells.
immunohistochemistry: suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using NT2 total cell extracts.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... THY1(7070)
Description générale
Thy-1 cell surface antigen (THY1) is a glycoprotein that is expressed on the membranes of adult cells, mesenchymal stromal cells and cancer cells. It has a molecular weight of about 25-37kDa. The gene encoding THY1 is localized on human chromosome 11q23.3.
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- flow cytometry
- immunofluorescence[1]
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable