SAB4200435
Anti-COG7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDG2E, Anti-Component of oligomeric golgi complex 7
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~86 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse LA-4 and rat PC12 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COG7(91949)
mouse ... Cog7(233824)
rat ... Cog7(293456)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable