SAB4200425
Anti-COG1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CDG2G, Anti-COG complex subunit 1, Anti-LDLB, Anti-component of oligomeric golgi complex 1, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 1, Anti-low density lipoprotein receptor defect B complementing
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~110 kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat PC12 cells.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COG1(9382)
mouse ... Cog1(16834)
rat ... Cog1(303652)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable