SAB4200398
Anti-TFRC antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-CD71, Anti-TFR, Anti-TFR1, Anti-TR, Anti-TRFR, Anti-Transferrin receptor (p90, CD71), Anti-Transferrin receptor protein 1, Anti-p90, AntiT9
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~90 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using rat NRK cells
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human U-2-OS and mouse Neuro-2a cells
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFRC(7037)
mouse ... Tfrc(22042)
rat ... Tfrc(64678)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable