SAB4200388
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-Dysferlin (N-terminal region) antibody produced in rabbit, Anti-DYSF, Anti-Limb girdle muscular dystrophy 2B
599,00 $
About This Item
599,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~250 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentration
~1.5 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: 7-14 μg/mL using differentiated C2C12 myoblasts
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human dysferlin
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DYSF(8291)
mouse ... Dysf(26903)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable