SAB4200345
Anti-SMAD7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
SMAD7 Antibody - Anti-SMAD7 antibody produced in rabbit, Smad7 Antibody, Anti-MADH7, Anti-MADH8, Anti-SMAD family member 7
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~46 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat, bovine, monkey
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human A549 cells.
western blot: 2-4 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human SMAD7
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SMAD7(4092)
mouse ... Smad7(17131)
rat ... Smad7(81516)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable