SAB4200340
Anti-Golph3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein, Anti-MIDAS, Anti-Mitochondrial DNA absence factor
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~34 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human Golph3.
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable