SAB4200256
Anti-AKT1S1 antibody, Mouse monoclonal
clone AKT1S1-3, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-AKT1 substrate 1 (proline-rich), Monoclonal Anti-Lobe, Monoclonal Anti-PRAS40, Monoclonal Anti-PROLINE-RICH AKT SUBSTRATE, 40-KD
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AKT1S1-3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~40 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2-8 μg/mL using whole extracts of human MDA-MB-231cells.
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AKT1S1(84335)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable