Principaux documents
SAB4200252
Sigma-Aldrich
Anti-methyl-Histone H4 (Me-Lys20)antibody, Mouse monoclonal
clone 5E10-D8, purified from hybridoma cell culture
Synonyme(s) :
Anti-H4K20me1, MonoclonalAnti-HIST4H4
25 μL
90,80 $
90,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μL
90,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
90,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified from hybridoma cell culture
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5E10-D8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~14 kDa
Espèces réactives
mouse, rat, human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using mouse 3T3 cells or rat NRK cells
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using histones isolated from human HeLa cells.
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
monomethylation (Lys20)
Informations sur le gène
human ... H4-16(121504)
Catégories apparentées
Immunogène
peptide containing methylated lysine 20 of human Histone H4, conjugated to KLH.
Forme physique
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable