SAB4200228
Anti-Glycogen Synthase 2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GYS2, Anti-Glycogen synthase 2 (liver), Anti-LGS
710,00 $
About This Item
710,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~85 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin-embedded rat liver
western blot: 1.5-3 μg/mL using mouse liver extracts (S1 fraction)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Gys2(232493)
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable