SAB4200171
Anti-NEZHA (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-KIAA1543, Anti-calmodulin-regulated spectrin-associated protein 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~150 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5.0-10 μg using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human NEZHA.
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using MDCK fixed cells.
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human NEZHA.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIAA1543(57662)
mouse ... 2310057J16Rik(69697)
rat ... Camsap3(689074)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable