SAB4200100
Anti-ATG13 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ATG13 Antibody - Anti-ATG13 antibody produced in rabbit, Atg13 Antibody, Anti-Autophagy-related protein 13
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~65 kDa
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells and 0.5-1 μg/mL using whole extracts of mouse 3T3 or rat PC12 cells.
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... KIAA0652(9776)
Description générale
Spécificité
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable