SAB4200081
Monoclonal Anti-BOP1 antibody produced in rat
~1.0 mg/mL, clone BOP 6H11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Block of proliferation 1
518,00 $
About This Item
518,00 $
Source biologique
rat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BOP 6H11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~100 kDa
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Concentration
~1.0 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using HeLa cell extracts
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BOP1(23246)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable