Principaux documents
SAB4100248
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-AQP1 antibody produced in mouse
clone AQP1-B217, culture supernatant
Synonyme(s) :
AntiAQP-CHIP, AntiAquaporin 1 (Colton blood group), AntiAquaporin 1 (channel-forming integral protein, 28kDa, CO blood group), AntiCHIP28, AntiCO, AntiChannel-like integral membrane protein, 28-kDa, AntiColton blood group, AntiFIX
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AQP1-B217, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 28.3 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AQP1(358)
Immunogène
AQP1 purified recombinant protein
Forme physique
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable