SAB4100235
Monoclonal Anti-SAMHD1 antibody produced in mouse
clone SAMHD1-A200, culture supernatant
Synonyme(s) :
AntiAGS5, AntiDCIP, AntiHD domain containing 1, AntiHDDC1, AntiMOP-5, AntiOTTHUMP00000030889, AntiSAM domain and HD domain 1, AntiSAM domain- and HD domain-containing protein 1, AntiSBBI88
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SAMHD1-A200, monoclonal
Forme
aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 72 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SAMHD1(25939)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable