Principaux documents
SAB3700047
Sigma-Aldrich
Anti-Cat IgG F(ab′)2-Biotin antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
2 MG
326,00 $
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
2 MG
326,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
326,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
Texas Red® conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
cat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Spécificité
This product was prepared from monospecific antiserum by immunoaffinity chromatography using Cat IgG coupled to agarose beads followed by solid phase adsorption(s) to remove any unwanted reactivities. Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against Anti-Biotin, Anti-Goat Serum, Cat IgG, Cat IgG F(ab′)2 and Cat Serum. No reaction was observed against Cat IgG F(c).
Immunogène
Cat IgG F(ab′)2 fragment
Propriétés physiques
Antibody format: IgG
Forme physique
Supplied in 0.01 M Sodium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 10 mg/mL Bovine Serum Albumin (BSA) - Immunoglobulin and Protease free
Reconstitution
Reconstitute with 1.0 mL deionized water (or equivalent).
Informations légales
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable