SAB3501174
Monoclonal Anti-HIV-1 p24 [7F4] (HRP) antibody produced in mouse
purified antibody (Protein A)
603,00 $
About This Item
603,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
horse radish peroxidase (HRP) conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody (Protein A)
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human immunodeficiency virus 1
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human immunodeficiency virus 1 ... GAG(155030)
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable