Documents
SAB3500466
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PUMA antibody produced in mouse
clone 10C5G1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-Bbc3, Anti-Bcl-2 binding component 3, Anti-P53 upregulated modulator of apoptosis
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10C5G1, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BBC3(27113)
Catégories apparentées
Immunogène
Mouse monoclonal PUMA antibody was raised against a recombinant protein corresponding to amino acids 76 – 170 of human PUMA-alpha.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable