SAB2900527
Anti-AVPR2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
ADHR, AVPR V2, AVPR2, Antidiuretic hormone receptor, Avp2r, DI1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
monkey, human, rabbit, hamster, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: 26 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... AVPR2(554)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable