SAB2702337
Monoclonal Anti-BICD2 antibody produced in mouse
clone GT10811, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
SMALED2, bA526D8.1
666,00 $
About This Item
666,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT10811, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
94kDa
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BICD2(23299)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable