SAB2702306
Monoclonal Anti-Histone H4K20me2 (dimethyl Lys20) antibody produced in mouse
clone GT1851, affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
H4FA
666,00 $
About This Item
666,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
GT1851, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
11kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1:1,000-1:10,000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys20)
Informations sur le gène
human ... HIST1H4A(8359)
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Autres remarques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable