SAB2700011
Anti-SERP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC117327, MGC133321, MGC133322, SERP1
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: 500-3000
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SERP1(27230)
Immunogène
Application
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable