SAB2502028
Anti-SLC6A4 (C-terminal) antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
5-HTT, 5-HTTLPR, 5HTT, HTT, solute carrier family 6 (neurotransmitter transporter, serotonin), member 4
637,00 $
About This Item
637,00 $
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, bovine, human, mouse
Technique(s)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC6A4(6532)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable