SAB2501736
Anti-Zcchc11 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
6030404K05Rik, 9230115F04Rik, RP23-406B13.1, zinc finger, CCHC domain containing 11
637,00 $
About This Item
637,00 $
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
rat, mouse
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Zcchc11(230594)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable