Principaux documents
SAB2501387
Sigma-Aldrich
Anti-DIAPH1 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DFNA1, Anti-DIA1, Anti-DRF1, Anti-FLJ25265, Diaphanous homolog 1 (Drosophila)
100 μG
637,00 $
637,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
637,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
637,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, bovine, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DIAPH1(1729)
Immunogène
Peptide with sequence QTKTSKAKKDQ, from the internal region of the protein sequence according to NP_005210.3; NP_001073280.1
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/mL in 20mM Tris (pH 7.3) and 150mM NaCl with 0.02% sodium azide and 0.5% bovine serum albumin.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable