SAB2500599
Anti-LMO7/FBXO20 antibody produced in goat
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FBX20, Anti-FBXO20, Anti-KIAA0858, Anti-LIM domain only 7, Anti-LOMP
637,00 $
About This Item
637,00 $
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LMO7(4008)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable