Principaux documents
SAB2108863
Sigma-Aldrich
Anti-CYTB (C-terminal) antibody produced in rabbit biotin conjugated
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
156DAG, A3a, AGRNR, DAG, MDDGA9
100 μL
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
41 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human
Concentration
0.5 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MT-CYB(4519)
Immunogène
Synthetic peptide directed towards the C-terminal region of human MT-CYB
Séquence
Synthetic peptide located within the following region: LFSPDLLGDPDNYTLANPLNTPPHIKPEWYFLFAYTILRSVPNKLGGVLA
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable