Principaux documents
SAB2108861
Sigma-Aldrich
Anti-GUCA2A antibody produced in rabbit HRP conjugated
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
CPT1-M, CPT1M, CPTI, KIAA1670, M-CPT1
100 μL
639,00 $
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
639,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
639,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
12 kDa
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit, horse, pig, bovine, rat, mouse, yeast, guinea pig, human
Concentration
0.5 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GUCA2A(2980)
Description générale
GUCA2A is an endogenous activator of intestinal guanylate cyclase. It stimulates this enzyme through the same receptor binding region as the heat-stable enterotoxins.
Séquence
Synthetic peptide located within the following region: FAPIPGEPVVPILCSNPNFPEELKPLCKEPNAQEILQRLEEIAEDPGTCE
Forme physique
Supplied at 0.5 mg/ml in phosphate-buffered saline, 0.09% sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable