SAB2108487
Anti-BTG2
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti- MGC126064, Anti- PC3, Anti- TIS21, Anti-MGC126063
752,00 $
About This Item
752,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
17 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
0.5-1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: suitable
Numéro d'accès
NM_006763
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... BTG2(7832)
Description générale
Immunogène
Actions biochimiques/physiologiques
It participates in the modulation of cell cycle transition. It has the ability to repress the migration and invasion of osteosarcoma cells.
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable