SAB2103948
Anti-LRRC33 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-GARPL1, Anti-MGC50789, Anti-UNQ3030
725,00 $
About This Item
725,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
76 kDa
Espèces réactives
horse, rat, mouse, human
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LRRC33(375387)
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable