SAB2103064
Anti-TAF12, (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
Anti-TAF2J, Anti-TAFII20
About This Item
Source biologique
rabbit
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
18 kDa
Espèces réactives
human, dog, horse, bovine, rabbit
Concentration
0.5 mg - 1 mg/mL
Technique(s)
ChIP: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TAF12(6883)
Immunogène
Séquence
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable